Learn More
uvex com4-fit Gehörschutzstöpsel, loser Beutel
Die com4-Fit bestehen aus weichem Schaumstoff, der selbst bei längerem Tragen echten Komfort bietet.
Marke: uvex 2112006
27.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheits-Ohrstöpsel
Suchfarbe (Filter): Orange - Ohne Schnur
- Größen: S
- H-Wert (Schalldämmwert für Hochfrequenzrauschen): 33 dB
- M-Wert (Schalldämmwert für mittelfrequentes Rauschen): 30 dB
- L-Wert (Schalldämmwert für niederfrequentes Rauschen): 29 dB
- Nicht wiederverwendbar (NR)
- Detektierbarkeit: Nein
Spezifikation
EN 352-2 | |
Loser Beutel | |
Polyurethan | |
Uncorded | |
Ear Plugs | |
Yes |
Standard | |
200 | |
33 dB | |
Oval | |
Einwegartikel | |
Yes |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex com4-fit Gehörschutzstöpsel, loser Beutel > Farbe: Orange
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur