Learn More
Macherey-Nagel™ Säulenschutzsystem
Geeignet für alle analytischen HPLC-Säulen mit 1,59 mm (1/16 Zoll) Anschlüssen. Das Macherey-Nagel™ Säulenschutzsystem ist ein innovatives und universelles Säulenhalter-System zum Aufschrauben für den Einsatz mit EC-Säulenkartuschen mit 4 mm Säulenlänge.
Marke:  Macherey-Nagel™ 718966
Artikelnummer. 12738032
  • 152.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Geeignet für alle analytischen HPLC-Säulen mit 1/16 Zoll (1,59 mm) Anschlüssen.Das Macherey-Nagel™ Säulenschutzsystem ist ein innovatives und universelles Säulenhalter-System zum Aufschrauben für den Einsatz mit EC-Säulenkartuschen mit 4 mm Säulenlänge.
Das System umfasst Kassettenhalter, 2 Ersatzkapillaren (0.12 mm-ID),3 Ferrule, 2 Schraubenschlüssel und eine Bedienungsanleitung.
  • Kartuschen sind mit angegebenen NUCLEODUR™, NUCLEOSIL™ und NUCLEOSHELL™ HPLC-Adsorptionsmitteln gefüllt
  • Idealer Schutz für Ihre analytische Hauptsäule – verlängert die Lebensdauer der Säule signifikant
  • Minimiertes Totvolumen – auch für ultraschnelle HPLC geeignet ist
  • Spezielle Ferrule – Druckstabilität bis zu 1300 Bar (18 850 psi)
  • Optische Kontaminationsprüfung – Zeitgerechter Austausch der Vorsäule
  • Länge der Vorsäule 4 mm, Innendurchmesser 2 mm (für Hauptsäulen mit 2 mm Innendurchmesser) oder Innendurchmesser 3 mm (für Hauptsäulen mit 3, 4 und 4.6 mm Innendurchmesser)
  • UNIVERSAL RP-Vorsäulen, die für alle HPLC-Säulen unter RP-Bedingungen geeignet sind
Spezifikation
Spezifikation
Säulenlänge: 4 mm
Edelstahl
Säulenschutzsystem
Universelles Aufschraubsäulenhalter-System, geeignet für analytische HPLC und U-HPLC
EC-Säulen 4/2 mit 2 mm Innendurchmesser, 4/3 mit 3/4/4.6 mm Innendurchmesser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Säulenschutzsystem > Kann verwendet werden mit: EC-Säulen 4/2 mit 2 mm Innendurchmesser, 4/3 mit 3/4/4.6 mm Innendurchmesser