Learn More
UVP Colony counter UVP ColonyDoc-It Digital colour
Erfassen und zählen einer Vielzahl von weißen und fluoreszierend markierten Kolonien. UVP Ultra Violet Product™ ColonyDo-It Koloniezähler nutzt Software, die eine schnelle, einfache Koloniezählung ermöglicht.
Marke: UVP 97-0539-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DigiCam 130 Farb-Digitalkamera mit einer Auflösung von 17,9 Megapixel
- Wählen Sie aus verschiedenen Lichtquellen zur Beleuchtung einer breiten Palette von eingefärbten Medien
- Schieben Sie den Filterwähler in eine von zwei Positionen
- Breite Auswahl an Emissionsfiltern erhältlich
- Der Plattenalkoven kann Gieß-, Ausstreich- und Spiralplatten und Filter mit einer Größe von 33 bis 150 mm aufnehmen
- Erfassen Sie Koloniegrößen von nur 0,08 mm
- Erstellen Sie schnelle, automatische und genaue Koloniezählungen mit detaillierten Statistiken
- Definieren Sie Parameter wie Acht-Farben-Differenzierungen, Teilen oder Zusammenführen, Filtern nach Gruppe oder Größe
- Befestigen Sie die Tür (nicht abgebildet), um bei der bildlichen Erfassung von Kolonien mittels GFP-Fluoreszenz eine Dunkelkammer-Umgebung zu schaffen
- Visualisieren Sie eine Vielzahl von Bakterien-, Hefe- und Schimmelkolonien in von aus Luft, Wasser, Lebensmitteln oder Kosmetika gewonnenen Proben.
- Dunkelfeld
- Epi- und Transilluminations-Weißlicht
- Epi-Blaulicht
- Die integrierte Farb-Digitalkamera mit 17,9 Megapixeln erfasst Bilder bis zu 0,08 mm.
- Für Kamerasteuerung, Bilderfassung und -analyse.
- Generiert Statistiken und zeigt die wichtigsten Informationen über Koloniefläche, Perimeter, durchschnittlichen Durchmesser und Zirkularität an. Die Daten können problemlos nach Excel exportiert werden.
Spezifikation
Kolonienzähler | |
343 x 318 x 445mm | |
230 V |
Beleuchtung: Epi-weiß, weiße Durchlichtbeleuchtung, Epi-Blau, Dunkelfeld | |
20 lbs. | |
17.9 MP-Kamera |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Colony counter UVP ColonyDoc-It Digital colour > Spannung: 230 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur