Learn More
Interscience Scan 300 Automatic Colony Counter
Automatic colony counter with a CD camera and powerful software. Colony Counter Scan 300 provides rapid, accurate, complete, and traceable results.
Marke:  Interscience 436300
Artikelnummer. 12608695
  • 6465.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Automatic colony counter, delivered with software.
  • Counting on Petri dishes (55 - 90 mm)
  • Spiral™ plating
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience Scan 300 Automatic Colony Counter > For use with: Petri dishes