Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Die Invitrogen Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome einschließlich FFPE-Proben geeignet.
Marke: Invitrogen™ A38614096
Beschreibung
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen mit einem breiten Spektrum von Zugaben (1 ng bis 1 μg) physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen mit einem breiten Spektrum von Zugaben (1 ng bis 1 µg) physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
•ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht.
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält inerte Farbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Das Kit erzeugt aus jeder Menge Input-DNA (einschließlich der PCR-freien Version) eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, was für die Quantifizierung und Sequenzierung von Bibliotheken auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
• Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
Spezifikation
• Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit, Lagerung bei -20 °C • Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, Lagerung bei 4 °C • Collibri DNA-CD-Indizes, Lagerung bei -20 °C |
|
Kit | |
Genom- und DNA-Sequenzierung | |
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung | |
96 Aufreinigungen | |
PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes | |
Trockeneis | |
Bibliotheksgenerierung |
Das Produkt enthält die Module A39099096, A39123096, A38584096 | |
DNA | |
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq oder iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000 | |
Fragmentbibliothek | |
Collibri™ | |
96 Präp. | |
Alle |