Learn More
Invitrogen™ Collibri™ DNA Library Preparation Kit Modules
Die Invitrogen Collibri DNA-Bibliothekvorbereitungs-Kit-Module sind für die kundenspezifische Erstellung von Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS)-Arbeitsabläufen auf Illumina-Systemen konzipiert.
Marke:  Invitrogen™ A38584096
295.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24365" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17875117
  • 324.00 CHF / 96 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern.
Kit
DNA Sequencing; Whole-Genome Sequencing, Amplicon Sequencing
Collibri™
96 preps
Cleanup
Genom- und DNA-Sequenzierung
96 Preps
DNA Library Cleanup Kit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2794755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA38584096
Chargennummer2792460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA38584096
Chargennummer2806504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA38584096
Chargennummer2812639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA38584096
Chargennummer2790812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA38584096
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ DNA Library Preparation Kit Modules > DNA-Bibliotheksaufreinigungskit, 96 Präparate