Learn More
Invitrogen™ Collibri™ DNA Library Preparation Kit Modules
Die Invitrogen Collibri DNA-Bibliothekvorbereitungs-Kit-Module sind für die kundenspezifische Erstellung von Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS)-Arbeitsabläufen auf Illumina-Systemen konzipiert.
Marke:  Invitrogen™ A39122024
636.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24365" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17866467
  • 670.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern.
Kit
DNA Sequencing; Whole-Genome Sequencing, Amplicon Sequencing
Collibri™
24 preps
Fragmentation, End Repair/A-tailing step, Ligation, PCR
Genom- und DNA-Sequenzierung
24 Preps
PS DNA Library Prep
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ DNA Library Preparation Kit Modules > PS DNA Library Prep, 24 Preps