Learn More
SymLine Kollektor, V2.0, 3/4-Wege
Mit diesem Spülverteiler können Sie bis zu vier SafetyCaps an Ihrer Spülflasche anbringen.
Marke:  SymLine 306509
227.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17148698
  • 355.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Bei Verwendung eines 4-in-1-Sammlers können bis zu 4 Safety Waste Caps gleichzeitig an nur einem Anschlusspunkt des Rohrsystems angeschlossen werden
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Abfallentsorgungssystem
    Universal 3/4-Wege inkl. Blindkappe für HPLC-Anschluss, 1 x GL45 (f) bis 4 x GL45 (m)
    GL45.
    Behälter, V2.0, universelle 3/4-Wege inkl. Blindkappe für HPLC-Anschluss, 1 x GL45 (f) auf 4 x GL45 (m), PE-HD elektrostatisch leitfähig
    SymLine System
    HDPE-EC
    Abfall-Sicherheitsverschluss
    Videos
    • HPLC Purging Manifold Spulflaschenverteiler
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    SymLine Kollektor, V2.0, 3/4-Wege > GL45