Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colistin-Sulfatsalz Artikelnummer.: 15565146
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Colistin-Sulfatsalz
Artikelnummer. 15565146
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15565146
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455390010
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Colistin-Sulfatsalz (2:5), CAS-Nr. 1264-72-8, (Synonym:Polymyxin-E-Komplex), ist ein komplexes Antibiotikagemisch, wobei Colistin A und B die primären Komponenten darstellen.Zeigt eine antibakterielle Wirkung gegen grampositive sowie gramnegative Bakterien und kann auch als neuromuskulärer Blocker eingesetzt werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Colistin-Sulfatsalz ist ein stabiles, kationisches, wasserlösliches, weißes Pulver, das aus über 30 Komponenten besteht
• Ursprünglich aus B. polymyxa isoliert, hemmt es das Wachstum von gramnegativen (z. B. E. coli, P. aeruginosa, P. fluorescens und S. enterica) und grampositiven Bakterien (z. B. L. lactis, P. polymyxa, P. acidilactici und S. aureus) durch Permeabilisierung der bakteriellen Zellmembran
Anwendungen
• Colistin-Sulfat weist aufgrund der Fähigkeit zur Bindung von Lipopolysacchariden, die bakterielle Endotoxine bilden, eine starke Anti-Endotoxin-Aktivität auf
• Diese Verbindung wird häufig bei der Behandlung von multiresistenten Infektionen mit gramnegativen Bakterien verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1264-72-8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colistin sulfate salt
Typ Colistin Sulfate salt
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, insoluble in acetone, diethyl ether
Reinheit (%) ≥77% Sum of Polymyxins (HPLC)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0445144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number455390010,455392500
ChargennummerA0451458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog Number455390010,455392500
ChargennummerA0434721 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number455390010,455392500
ChargennummerA0445144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number455390010,455392500
ChargennummerA0376967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number455390010,455392500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Colistin sulfate salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Colistin-Sulfatsalz >