missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ L/S™ Präzisionsschlauch aus platingehärtetem Silikon

Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.

Marke:  Masterflex™ 96410-17

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11865181

  • 815.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.

Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.

  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • Sehr gute Biokompatibilität
  • Geruchlos und ungiftig, ohne Geschmacksbeeinträchtigung der transportierten Flüssigkeiten
  • Beständig gegen Pilzwachstum, Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
  • Glattere Oberfläche als Peroxid-gehärtetes Silikon für reduzierte Proteinbindung
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, ungiftig
  • Durchscheinend

Bestellinformation

Erhältlich in Längen á 7.6 m (25 Fuß)

Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Präzisionsschlauch aus platingehärtetem Silikon > L/S 17, 25 ft.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt