Learn More
Memmert™ Kaltweiß-Lichtmodul
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C mit Beleuchtung; 15 °C bis 40 °C ohne Beleuchtung; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 10 bis 90 %
Marke:  Memmert™ HPP400T7
Artikelnummer. 15883555
Beschreibung
Beschreibung
  • Lichtmodul kaltweiß mit 6,500 Kelvin
  • An den Seitenwänden des Innenraums angeordnete Lichtstreifen
  • 14 Streifen
  • Programmgesteuertes Dimmen von 0 bis 100 % (in Schritten von 1 %)
  • Rampenprogrammierung in Kombination mit Temperatur (nur mit TwinDISPLAY)
Spezifikation
Spezifikation
HPP400
LED Light Module
Accessory, Light Module
Name des Produkts
Memmert™ Kaltweiß-Lichtmodul > For Use With: HPP400