Learn More
Thermo Scientific™ Kaltfiltrierbare vegetarische Pepton-Bouillon in BPCs (BioProcess-Containern)
Minimieren Sie die Vorbereitungszeit und maximieren Sie Ihre Produktivität bei Media Fills mit dieser gebrauchsfertigen Pepton-Bouillon, einer Alternative zu TSB, in BioProcess-Containern.
310.00 CHF - 4390.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig, strohfarben |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Beschreibung | Kaltfiltrierbare pflanzliche Pepton-Bouillon in BPCs |
Format | BioProcess Container |
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15249397
|
Thermo Scientific™
BP0104A |
1 l | BioProcess Container |
310.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15144612
|
Thermo Scientific™
BP0104C |
10 l | BioProcess Container |
2310.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 15-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15259397
|
Thermo Scientific™
BP0104E |
20 l | BioProcess Container |
4390.00 CHF
20 Liter |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Minimieren Sie die Vorbereitungszeit und maximieren Sie Ihre Produktivität bei Media Fills mit gebrauchsfertiger kaltfiltrierbarer vegetarischer Thermo Scientific™ Pepton-Bouillon in BPCs, eine vegetarische Alternative zu TSB in BioProcess-Containern. Integrieren Sie die BPC einfach in Ihren bestehenden Arbeitsablauf, um Prozesssimulationen zu maximieren und Sekundärkontamination zu minimieren.
Effizient
- Führen Sie erfolgreiche Prozesssimulationen mit minimiertem Risiko einer sekundären Kontamination durch
- Einfach zusammenstecken und starten
- Minimieren Sie die Vorbereitungszeit
- Entsprechen Sie gesetzlichen Vorschriften
- Sparen Sie Zeit und senken Sie ihre Lohnkosten
Anwenderfreundlich
- Innovatives Beuteldesign und innovative Steckverbinder-Varianten für eine einfache Prozessintegration
- Gebrauchsfertige Standardproduktreihe ab Lager
- Kein Mischen, keine Sterilisation, lange Haltbarkeit bei der Lagerung bei Raumtemperatur
- Keine Mycoplasma-Kontamination
- Qualifizierte mikrobielle Wiederfindungsleistung
- Umfassendes Validierungspaket für Medien, Beutel/Komponenten sowie für den Abfüllungsprozess
- Kein Verstopfen von Filtern
- Kein Mischen erforderlich
- Keine Sterilisation
- Kein Wasser für Injektionszwecke erforderlich
- Keine Reinigung von Gefäßen
Pharmacopoea-konforme Caso-Soja-Bouillon und vegetarische peptonbasierte Rezepturen frei von tierischen Komponenten (ACDF) sind verfügbar.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
SmartSite™ ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von Cardinal Healthcare Inc.
ReadyMate™ ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von gE Healthcare BioSciences AB.
Especificaciones
Durchsichtig, strohfarben | |
Kaltfiltrierbare pflanzliche Pepton-Bouillon in BPCs | |
Mikrobiologische Medien |
2 °C bis 8 °C | |
BioProcess Container | |
1 Stück/Packung |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1 Jahr
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.