Learn More
Melford Coelenterazine Native Artikelnummer.: 30018202
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Melford Coelenterazine Native
Artikelnummer. p-200087245
1 mg, 1 Milligramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. 30018202
Marke: Melford C709000.001
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cell permeable aequorin luminophore that acts as a sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion.
Cell permeable aequorin luminophore that acts as a sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion. Used for detecting changes in intracellular Ca2+ in cells that have been transfected with apoaequorin cDNA.
Spezifikation
CAS 55779-48-1
Summenformel C26H21N3O3
Menge 1 mg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford Coelenterazine Native >