Learn More
Melford Coelenterazine-H
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Beschreibung
Highly sensitive and specific luniophore used for measuring changes in levels of superoxide and Ca2+ in cells transfected with apoaequorin cDNA.
Exhibits 16-fold greater luminescence intensity as compared to native Coelenterazine.
- CAS Number: 50909-86-9
- Molecular Formula: C26H21N3O2
- Molecular Weight: 407.5
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 50909-86-9 |
Summenformel | C26H21N3O2 |
Menge | 1 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford Coelenterazine-H >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur