Learn More
CSB-Standard, 200 mg/l, Reagecon™
Marke: Reagecon COD200
Menge | 500 ml |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
200 mg/l | |
500 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
COD20025B1 | Analysenzertifikat | 15/04/2025 | COD200 |
COD20023J1 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | COD200 |
COD20023F1 | Analysenzertifikat | 17/08/2023 | COD200 |
COD20022G1 | Analysenzertifikat | 08/12/2022 | COD200 |
COD20022B1 | Analysenzertifikat | 30/03/2022 | COD200 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CSB-Standard, 200 mg/l, Reagecon™ > Menge: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur