Learn More
CSB-Standard, 100 mg/l, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 100 mg/l |
Menge | 500 ml |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
COD10024F1 | Analysenzertifikat | 15/04/2025 | COD100 |
COD10023K1 | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | COD100 |
COD10022G1 | Analysenzertifikat | 08/12/2022 | COD100 |
COD10022C1 | Analysenzertifikat | 21/07/2022 | COD100 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CSB-Standard, 100 mg/l, Reagecon™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur