Learn More
Bollé Safety COBRA Schutzbrille im Rundumdesign
Bietet 180° Sicht und perfekte optische Qualität. Die Bollé™ COBRA Universal-Schutzbrille im Rundumdesign bietet Panoramasicht.
Marke: Bollé Safety COBESP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein Produkt = zwei Verwendungszwecke
- Oberer Schutz
- Panoramasicht
- Rutschfeste Brücke
- Bequeme, rutschfeste gerade Bügel
- Bügel- oder Bandausführung mit austauschbarem Schaumstoff
- Schwenkbare Bügel
Spezifikation
Rahmen: EN 166 BT CE; Linsenmarkierung: 5-1.4 1 BT CE; Chemische Risiken – Flüssigkeitstropfen – 3 (Schutzbrille, angepasste Gläser mit Band oder Gesichtsschutz obligatorisch); Mechanische Risiken – Geringe Stoßenergie – F; Mechanische Risiken – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | |
COBRA Schutzbrille im Rundumdesign | |
B-ESP-Filter; kratzfest mit mit Anti-fog-Beschichtung (ASAF) | |
25 g | |
Wrap-Around, rutschfeste Brücke |
Anti-fog, Kratzfest | |
Schwarz | |
Je 1 | |
Panoramasicht |
Videos
-
Bolle Safety Cobra
COBRA
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety COBRA Schutzbrille im Rundumdesign >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur