Learn More
Kobaltdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381488
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobaltdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381488
50 cm
Click to view available options
Menge:
2 cm
10 cm
50 cm
Artikelnummer. 11381488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010945.BW
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt wire
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 cm
Reinheit (%) 99.995%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈28.0g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR03H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number010945.BP,010945.BS,010945.BW
ChargennummerW17K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number010945.BP,010945.BS,010945.BW
ChargennummerM22F025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number010945.BP,010945.BS,010945.BW
ChargennummerX29G113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number010945.BP,010945.BS,010945.BW
Name des Produkts
Kobaltdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >