Learn More
Kobalttitan, 99.8 % (Metallbasis ohne Ni), Ni < 0.15 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328818
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalttitan, 99.8 % (Metallbasis ohne Ni), Ni < 0.15 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328818
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11328818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041670.18
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12017-01-5
Cobalt titanium oxide shows magnetic properties at room temperature and used in electronics and as spintronic devices. It is used to improve the gas sensing ability of hydrogen sulfide by hydrothermal method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12017-01-5
MDL-Nummer MFCD00016022
Synonym Cobalt titanate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt titanium oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ni), Ni < 0.15 %
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 154.83
Reinheit (%) 99.8%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP13J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number041670.18
ChargennummerT27C007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041670.18,041670.30
ChargennummerS07C010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041670.18,041670.30
ChargennummerF18T032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041670.18,041670.30
ChargennummerI11L05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041670.18,041670.30
Name des Produkts
Kobalttitan, 99.8 % (Metallbasis ohne Ni), Ni < 0.15 %, Thermo Scientific Chemicals >