Learn More
Kobaltkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
140.00 CHF - 441.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-48-4 |
---|---|
Summenformel | Co |
Molekulargewicht (g/mol) | 58.93 |
MDL-Nummer | MFCD00010935 |
InChI-Schlüssel | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride |
PubChem CID | 104730 |
ChEBI | CHEBI:27638 |
IUPAC-Name | Kobalt |
SMILES | [Co] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11314458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042353.14 |
25 g |
140.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11324458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042353.22 |
100 g |
441.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-48-4 | |
58.93 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
104730 | |
Kobalt |
Co | |
MFCD00010935 | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
CHEBI:27638 | |
[Co] |
Spezifikation
Cobalt slug | |
7440-48-4 | |
Co | |
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride | |
[Co] | |
58.93 | |
CHEBI:27638 | |
Geruchsneutral | |
≈3,6 g/Slug |
6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length | |
(Metallbasis) | |
MFCD00010935 | |
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N | |
Kobalt | |
104730 | |
99.95% | |
≈3.6g/slug |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H334-H317
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
Gehäuse H317-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 231-158-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen