Learn More
Kobaltkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354458
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobaltkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354458
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11354458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042354.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt slug
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.45g/slug
Form ≈0,45 g/Slug
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY26K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog Number042354.06,042354.22,042354.14
ChargennummerW14G054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042354.06,042354.22,042354.14
ChargennummerF29W015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042354.06,042354.22,042354.14
ChargennummerR17H028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042354.06,042354.22,042354.14
ChargennummerG21W043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042354.06,042354.22,042354.14
Name des Produkts
Kobaltkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >