Learn More
Kobaltkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334458
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobaltkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334458
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11334458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042354.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt slug
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.45g/slug
Form ≈0,45 g/Slug
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR08L018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer042354.06,042354.22,042354.14
ChargennummerY26K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Artikelnummer042354.06,042354.22,042354.14
ChargennummerW14G054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer042354.06,042354.22,042354.14
ChargennummerF29W015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer042354.06,042354.22,042354.14
ChargennummerR17H028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer042354.06,042354.22,042354.14
Name des Produkts
Kobaltkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >