Learn More
Kobaltkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt slug |
Namenshinweis | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 5 g |
Reinheit (%) | 99.95% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈0.22g/slug |
Form | ≈0,22 g/Slug |
Name des Produkts
Kobaltkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur