Learn More
Cobaltpulver, -400 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325188
Zum Warenkorb hinzufügen
Cobaltpulver, -400 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325188
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11325188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044085.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt
Farbe Schwarz
Aussehen Black powder
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 250 g
Netzgröße -400 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW18K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number044085.30
ChargennummerR26J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2023 Catalog Number044085.30
ChargennummerU16I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2022 Catalog Number044085.30
ChargennummerP11I047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044085.30
ChargennummerN08I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044085.30
Name des Produkts
Cobaltpulver, -400 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >