Learn More
Kobalt Organometallische Standards, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 11995174
Verfügbar ab: 21-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Kobalt Organometallische Standards, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11995174 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
Artikelnummer. 11995174
Marke: SPEX Certiprep ORGCO82Z
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Co1000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobaltöl-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-48-4, 64742-65-0
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Physikalische Form Fest
Summenformel Co
MDL-Nummer MFCD00010935
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES [Co]
IUPAC-Name Kobalt
Solvent or Matrix Grundöl 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
Menge 50 g
ChEBI CHEBI:27638
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/g Cobalt in Base Oil 75
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: cobalt
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kobalt Organometallische Standards, SPEX CertiPrep™ >