Learn More
Kobalt(II)-sulfathydrat, Reagenz, Co 20.8 % min., Thermo Scientific Chemicals
Keramik, Pigmente, Glasuren, Galvanisierungsbäder, Katalysator, Speicherbatterien, Farb-/Tintentrockner
97.43 CHF - 335.82 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 60459-08-7
Summenformel CoO4S
Molekulargewicht (g/mol) 154.99
MDL-Nummer MFCD00149657
InChI-Schlüssel KTVIXTQDYHMGHF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii sulfate hydrate, cobalt sulfate monohydrate, unii-5zqa69klc0, 5zqa69klc0, cobalt mesosulfate coh2so5, cobalt sulfate coso4 monohydrate, cobalt ii sulfatehydrate, cobalt sulphate monohydrate, co.so4.h2o, cobalt 2+ hydrate sulfate
PubChem CID 16210984
IUPAC-Name Cobalt(2+);sulfat;hydrat
SMILES [Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11331109
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011340.30
250 g
97.43 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11321109
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011340.A1
1 kg
335.82 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ceramics, pigments, glazes, plating baths, catalyst, storage batteries, paint/ink drier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H350-H360-H341-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
Gehäuse H302-H317-H334-H341-H350-H360-H360F-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-334-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kobalt(II)-sulfathydrat, Reagenz, Co 20.8 % min., Thermo Scientific Chemicals