Learn More
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443287
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443287
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11443287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16201.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281.09 g/mol
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments, as well as in the manufacture of other cobalt salts, which is used in porcelains and glass. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kobalt(II)-sulfatheptahydrat wird bei der Herstellung von Pigmenten sowie bei der Herstellung anderer Kobaltsalze, die in Porzellan und Glas eingesetzt werden, verwendet. Es wird in Speicher-Batterien und Galvanikbädern, Geheimtinte und als Zusatzstoff für Böden und Futtermittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-24-1
Summenformel CoH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 281.09
MDL-Nummer MFCD00149658
InChI-Schlüssel MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
IUPAC-Name Cobalt2+;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) sulfate heptahydrate
pH 4
Menge 100 g
Strukturformel CoSO4·7H2O
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,2448
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 281.10 (154.99 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.03
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate
Name des Produkts
Kobalt(II)-sulfat-Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >