Learn More
Cobalt(II)-phosphat-Oktahydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-50-5 | Co3H16O16P2 | 510.859 g/mol
110.00 CHF - 399.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10294-50-5 |
---|---|
Summenformel | Co3H16O16P2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 510.859 |
MDL-Nummer | MFCD00016028 |
InChI-Schlüssel | QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H |
Synonym | cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate |
PubChem CID | 202398 |
IUPAC-Name | Cobalt(2+);diphosphat;oktahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11302608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
023111.18 |
50 g |
110.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11392598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
023111.30 |
250 g |
399.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is used as a pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10294-50-5 | |
510.859 | |
QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H | |
202398 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2] |
Co3H16O16P2 | |
MFCD00016028 | |
cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate | |
Cobalt(2+);diphosphat;oktahydrat |
Spezifikation
Cobalt(II) phosphate octahydrate | |
Pulver | |
MFCD00016028 | |
Slightly soluble in water. Soluble in mineral acids. | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2] | |
510.859 | |
510.87 (366.74 Anhydrous) | |
2.769 g/mL |
10294-50-5 | |
Co3H16O16P2 | |
cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate | |
QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H | |
Cobalt(2+);diphosphat;oktahydrat | |
202398 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H341-H317
Giftig bei Verschlucken.
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H317-H319-H334-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 236-655-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TB9279500
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen