Learn More
Kobalt(II)-oxid, 99+ %, -325 Maschen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1307-96-6 | CoO | 74.93 g/mol
54.47 CHF - 350.75 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1307-96-6
Summenformel CoO
Molekulargewicht (g/mol) 74.93
MDL-Nummer MFCD00016031
InChI-Schlüssel IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
PubChem CID 14786
IUPAC-Name Cobaltoxid
SMILES O=[Co]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10177732
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
379200100
10 g Glasflasche
54.47 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15159273
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
379201000
100 g Glasflasche
350.75 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kobalt(II)-oxid, 99+ %, -325 Maschen, Thermo Scientific Chemicals