Learn More
Kobalt(II)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1307-96-6 | CoO | 74.93 g/mol
190.00 CHF - 1983.68 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1307-96-6
Summenformel CoO
Molekulargewicht (g/mol) 74.93
MDL-Nummer MFCD00016031
InChI-Schlüssel IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
PubChem CID 14786
IUPAC-Name Cobaltoxid
SMILES O=[Co]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11488500
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.06
5 g
190.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11478500
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.14
25 g
704.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11468500
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.22
100 g
1983.68 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cobalt(II) oxide is widely used in the ceramic industry. It is an additive to create blue-colored glazes and enamels. It finds application in the manufacture of magnetic and electronic component materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kobalt(II)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals