Learn More
Kobalt(II)-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392608
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(II)-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407404
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11392608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 023141.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1307-96-6 | CoO | 74.93 g/mol
Gallium(III) oxide is used in vacuum deposition. It is useful for making semiconductor devices, gallium-alumina catalyst, gas sensors, luminescent phosphors and dielectric coatings of solar cells. It shows potential for developing deep-ultraviolet TCOs (Transparent Conductive Oxides) and transparent electrodes for ultraviolet optoelectronic devices. Recent studies report that gallium oxide can be a strong contender for power electronic devices for example, in ultrahigh-voltage power switching applications. Films made of gallium oxide have gained commercial interest owing to their gas sensitive characteristics, and glasses made with gallium oxide are the preferred optical materials for use in advanced technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1307-96-6
Summenformel CoO
Molekulargewicht (g/mol) 74.93
MDL-Nummer MFCD00016031
InChI-Schlüssel IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
PubChem CID 14786
IUPAC-Name Cobaltoxid
SMILES O=[Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) oxide
Schmelzpunkt 1935°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids or alkalis. Insoluble in water.
Formelmasse 74.93
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 6.45
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cobalt oxide
Name des Produkts
Kobalt(II)-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >