Learn More
Kobalt(II)-Oxalatdihydrat, Reagenzgütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11365029
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(II)-Oxalatdihydrat, Reagenzgütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365029
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11365029
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087758.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Stabilisator für HCN, Temperaturindikator
Cobalt(II) oxalate dihydrate is used as a stabilizer for hydrogen cyanide and as a temperature indicator. It is used in the preparation of cobalt catalysts, and cobalt metal powder for powder-metallurgical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5965-38-8
Summenformel C2H4CoO6
Molekulargewicht (g/mol) 182.98
MDL-Nummer MFCD03414148
InChI-Schlüssel MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
IUPAC-Name Cobalt(2+);oxalat;dihydrat
SMILES O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt (II) oxalate dihydrate
Schmelzpunkt 229°C to 231°C (decomposition)
Dichte 3.021 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2445
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous ammonia; Insoluble in water; Slightly soluble in acids.
Formelmasse 182.98 (146.95 Anhydrous)
Güte Reagenz
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB21Z026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number087758.06,087758.14,087758.36,087758.22
ChargennummerX26G071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number087758.06,087758.14,087758.36,087758.22
ChargennummerJ15P12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number087758.06,087758.14,087758.36,087758.22
ChargennummerI30T003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number087758.06,087758.14,087758.36,087758.22
ChargennummerI02Q07 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number087758.06,087758.14,087758.36,087758.22
Name des Produkts
Kobalt(II)-Oxalatdihydrat, Reagenzgütegrad, Thermo Scientific Chemicals >