Learn More
Kobalt(II)-nitrathexahydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
103.52 CHF - 1833.12 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-22-9
Summenformel CoH12N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 291.03
MDL-Nummer MFCD00149647
InChI-Schlüssel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10388010
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
213091000
100 g Kunststoffflasche
103.52 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10042620
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
213095000
500 g Kunststoffflasche
320.60 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10567183
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
213090010
1 kg Kunststoffflasche
575.87 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10318663
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
213090050
5 kg Kunststoffflasche
1833.12 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kobalt(II)-nitrathexahydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals