Learn More
Kobalt(II)-nitrat-Hexahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
108.54 CHF - 1129.62 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-22-9
Summenformel CoH12N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 291.03
MDL-Nummer MFCD00149647
InChI-Schlüssel QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydrat-Dinitrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10461641
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
219211000
100 g Kunststoffflasche
108.54 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10246560
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
219215000
500 g Kunststoffflasche
342.71 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10484525
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
219210025
2.5 kg Kunststoffflasche
1129.62 CHF
2.50 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kobalt(II)-nitrat-Hexahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals