Learn More
Kobalt(II,III)-oxid, schwarzes Pulver, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Finds use in enamels, semiconductors, grinding wheels. Used in catalysis, superconductors, ceramics and other fields as an important inorganic material. Also used as catalyst and catalyst carrier, as electrode active material, for glass, porcelain colorants and pigments, as chemical industry oxidant and as a catalyst for organic synthesis, in senior goggles and other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices, enamels, solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II, III) oxide |
Schmelzpunkt | 900°C (decomposition) |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.7% (Metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acids and alkalis. Insoluble in water. |
IUPAC-Name | Oxocobalt;oxo(oxocobaltioxy)cobalt |
Formelmasse | 240.8 |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Q03J024 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 040184.22 |
Q18J019 | Analysenzertifikat | 25/04/2023 | 040184.22 |
Z21I032 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 040184.14,040184.36,040184.A4,040184.22 |
T26I015 | Analysenzertifikat | 02/08/2022 | 040184.14,040184.36,040184.A4,040184.22 |
S27I018 | Analysenzertifikat | 11/07/2022 | 040184.14,040184.36,040184.A4,040184.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Cobalt(II,III) oxide
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.