Learn More
Kobalt(II)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.96 g/mol
30.55 CHF - 97.18 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-17-2
Summenformel CoF2
Molekulargewicht (g/mol) 96.96
MDL-Nummer MFCD00010941
InChI-Schlüssel YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dryMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24820
IUPAC-Name Difluorcobalt
SMILES F[Co]F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10688064
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
311270050
5 g Kunststoffflasche
30.55 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10562091
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
311270250
25 g Kunststoffflasche
97.18 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-061-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GG0770000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kobalt(II)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals