Learn More
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10378040
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10378040
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Artikelnummer. 10378040
Marke: Thermo Scientific 192091000
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-13-1
Summenformel Cl2CoH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 237.92
MDL-Nummer MFCD00149652
InChI-Schlüssel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 86.0°C
Farbe Violett bis Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel CoCl2·6H2O
Fieser 01,155; 06,127; 11,479
Merck Index 15, 2421
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 970g/L (20°C)
Formelmasse 237.93
Reinheit (%) 98.0 to 102.0% (Complexometry)
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Afficher plus Afficher moins
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464084 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number192092500,192090010,192091000
ChargennummerA0458386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Catalog Number192092500,192090010,192091000
ChargennummerA0452304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number192092500,192090010,192091000
ChargennummerA0383284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number192092500,192090010,192091000
ChargennummerA0418048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number192092500,192090010,192091000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Mention de danger
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis