Learn More
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, rot-purpurne Kristalle, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Empfindlichkeit: Hygroskopisch; m.p. 52-56 °C -4H2O, 100 °C -5H2O, 120 bis 140 °C -6H2O
117.00 CHF - 369.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-13-1
Summenformel Cl2CoH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 237.92
MDL-Nummer MFCD00149652
InChI-Schlüssel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11311119
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011344.30
250 g
117.00 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11301119
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011344.A1
1 kg
369.00 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cobalt(II) chloride hexahydrate is used as a humidity indicator in weather instruments. It finds use in electroplating of cobalt, in invisible ink, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene(bis (cyclopentadienyl) cobalt(II)).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H334-H341-H350i-H360F
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-589-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GG0200000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, rot-purpurne Kristalle, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals