Learn More
Kobalt(II)-Carbonat, technisch, Fisher Chemical
Click to view available options
100 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Beschreibung
100g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 513-79-1 |
Farbe | Rot |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
Summenformel | CCoO3 |
MDL-Nummer | 10940 |
InChI-Schlüssel | ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Co++].[O-]C([O-])=O |
IUPAC-Name | λ²-Cobalt(2+)-carbonat |
Molekulargewicht (g/mol) | 118.94 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- COBALT(II) CARBONATE
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kobalt(II)-Carbonat, technisch, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur