Learn More
Kobalt(II)-bromid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-43-7 | Br2Co | 218.741 g/mol
143.79 CHF - 513.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-43-7 |
---|---|
Summenformel | Br2Co |
Molekulargewicht (g/mol) | 218.741 |
MDL-Nummer | MFCD00016017 |
InChI-Schlüssel | BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous |
PubChem CID | 24610 |
IUPAC-Name | Cobaltdibromid |
SMILES | [Co](Br)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11313888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040319.03 |
1 g |
143.79 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11303888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040319.06 |
5 g |
513.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Used primarily as a catalyst in some processes. Chiefly used in hygrometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7789-43-7 | |
218.741 | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
24610 | |
[Co](Br)Br |
Br2Co | |
MFCD00016017 | |
cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ousMehr anzeigen | |
Cobaltdibromid |
Spezifikation
Cobalt(II) bromide | |
7789-43-7 | |
Ultratrocken | |
Br2Co | |
cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
Cobaltdibromid | |
24610 | |
Hygroskopisch | |
4.909 g/cm3 |
678°C (in N2) | |
Grün | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00016017 | |
Soluble in water. Soluble in methyl acetate,ether,alcohol,acetone. | |
[Co](Br)Br | |
218.741 | |
218.75 | |
Green (powder/flake/crystalline/beads, etc.) |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P261-P264b-P270-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H317-H319-H334-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 232-166-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GF9595000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen