Learn More
Kobalt(II)-bromidhydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 85017-77-2 | Br2Co | 218.74 g/mol
162.81 CHF - 543.71 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 85017-77-2 |
---|---|
Summenformel | Br2Co |
Molekulargewicht (g/mol) | 218.74 |
MDL-Nummer | MFCD00016017 |
InChI-Schlüssel | BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ciMehr anzeigen |
PubChem CID | 16212115 |
IUPAC-Name | Dibromcobalt;hydrat |
SMILES | [Co++].[Br-].[Br-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10297660
|
Thermo Scientific Acros
318541000 |
100 g | Kunststoffflasche |
162.81 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10023913
|
Thermo Scientific Acros
318545000 |
500 g | Kunststoffflasche |
543.71 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
85017-77-2 | |
218.74 | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
16212115 | |
[Co++].[Br-].[Br-] |
Br2Co | |
MFCD00016017 | |
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ciMehr anzeigen | |
Dibromcobalt;hydrat |
Spezifikation
Cobalt(II) bromide hydrate | |
Violett | |
Br2Co | |
MFCD00016017 | |
Solubility in water: soluble in water | |
[Co++].[Br-].[Br-] | |
218.74 | |
218.75 |
85017-77-2 | |
Kristalle | |
CoBr2·xH2O | |
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci | |
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L | |
Dibromcobalt;hydrat | |
16212115 | |
17.0 to 20.3% (Co) |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis