Learn More
Kobalt(II)-bromid, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cobalt(II) bromide is used as a catalyst in organic synthesis. It is used as a precursor in the production of ethylsulfanyl)porphyrazinato)cobalt(II), which gives the possibility of intermolecular ferromagnetic interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) bromide |
Schmelzpunkt | 678°C (in N2) |
Namenshinweis | Anhydrous |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 50 g |
Merck Index | 14,2435 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,methyl acetate Soluble in water,methyl acetate,ether,ethanol,methanol and acetone. |
Formelmasse | 218.75 |
Reinheit (%) | 97% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q24L048 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 023149.18,023149.30 |
X09K012 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | 023149.18,023149.30 |
10247637 | Analysenzertifikat | 18/08/2023 | 023149.18,023149.30 |
S20J053 | Analysenzertifikat | 28/06/2023 | 023149.18,023149,023149.30 |
S20J052 | Analysenzertifikat | 28/06/2023 | 023149.18,023149,023149.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Cobalt(II) bromide,anhydrous
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.