Learn More
Kobalt(II)-acetattetrahydrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cobalt(II) acetate tetrahydrate is used to prepare complexes for examination of the properties of metals with unusual coordination geometries. It is also used as a catalyst for oxidation and esterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt (II) acetate tetrahydrate |
Schmelzpunkt | ∼140°C (in -4H2O) |
Farbe | Rot |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 2 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | Co(OOCCH3)2·4H2O |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 3731397 |
Merck Index | 14,2433 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X18K062 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | 044345.09,044345.18,044345.04 |
X18K063 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | 044345.09,044345.18,044345.04 |
X01K066 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | 044345.09,044345.18,044345.04 |
E10Z033 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044345.09,044345.18,044345.04 |
C15Z056 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 044345.09,044345.18,044345.04 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.