Learn More
Kobalt(II)-acetat, blassrosa bis violettes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cobalt(II) acetate is used as an industrial catalyst. It is used as a precursor to various oil drying agents. It finds application in ion exchange agents, lubricants, plating agents and surface treating agents, greases, ink, toner, and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) acetate |
Schmelzpunkt | 298°C (decomposition) |
Namenshinweis | Anhydrous, Co 32% min. |
Farbe | rosa bis purpur |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 32% min. as Co |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in waterSoluble in water,alcohol,dilute acids and pentyl acetate(tetrahydrate). |
Formelmasse | 177.02 |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P29K004 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 023138.22,023138.14 |
Q04I019 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 023138.22,023138.14 |
D27Y012 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 023138.22,023138.14 |
L10S001 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 023138.22,023138.14 |
S03A008 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 023138.22,023138.14 |