Learn More
Kobalt(II)-Acetat, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400827
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobalt(II)-Acetat, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400827
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11400827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23218.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 71-48-7 | C4H6CoO4 | 177.02 g/mol
Cobalt(II) acetate is used as an industrial catalyst. It is used as a precursor to various oil drying agents. It finds application in ion exchange agents, lubricants, plating agents and surface treating agents, greases, ink, toner, and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cobalt(II)-acetat wird als industrieller Katalysator verwendet. Es wird als Vorläufer für verschiedene Öltrocknungsmittel verwendet. Es findet Anwendung in Ionenaustausch-, Schmier-, Galvanisier- und Oberflächenbehandlungsmitteln, Schmierfetten, Tinte, Tonern und Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und verdünnten Säuren.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-48-7
Summenformel C4H6CoO4
Molekulargewicht (g/mol) 177.02
MDL-Nummer MFCD00008689
InChI-Schlüssel QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate, cobalt diacetate, cobalt acetate, cobaltous diacetate, bis acetato cobalt, cobalt 2+ acetate, cobaltous acetate, acetic acid, cobalt 2+ salt, cobalt di acetate, cobalt 2+ diacetate
PubChem CID 6277
ChEBI CHEBI:85138
IUPAC-Name Cobalt(2+);diacetat
SMILES [Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt(II) acetate
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 298°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel Co(OOCCH3)2
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2433
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and dilute acids.
Formelmasse 177.02
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2022 Catalog NumberB23218.18,B23218.30
Chargennummer10160717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23218.18,B23218.30
Chargennummer10126759 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23218.18,B23218.30
ChargennummerG6742A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23218.18,B23218.30
Chargennummer10225888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23218.18,B23218.30
Name des Produkts
Kobalt(II)-Acetat, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >