Learn More
Kobaltfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11305387
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobaltfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305387
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11305387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042659.FF
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.8g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX18K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number042659.FI,042659.FF,042659.GH
ChargennummerT27I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number042659.FI,042659.FF,042659.GH
ChargennummerT27I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number042659.FI,042659.FF,042659.GH
ChargennummerT27I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number042659.FI,042659.FF,042659.GH
ChargennummerN08F004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042659.FI,042659.FF,042659.GH
Name des Produkts
Kobaltfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >