Learn More
Kobaltfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll), 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309317
Zum Warenkorb hinzufügen
Kobaltfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll), 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309317
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Artikelnummer. 11309317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040183.FF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-48-4
Summenformel Co
Molekulargewicht (g/mol) 58.93
MDL-Nummer MFCD00010935
InChI-Schlüssel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC-Name Kobalt
SMILES [Co]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cobalt foil
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.14g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ12J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number040183.FF
ChargennummerR27I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number040183.FI,040183.FF
ChargennummerC04P16 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040183.FI,040183.FF
ChargennummerG15N21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040183.FI,040183.FF
ChargennummerB14L38 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040183.FI,040183.FF
Name des Produkts
Kobaltfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll), 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >