Learn More
Uvex™ Coat 8838-Blue 65%PE-35%CO
Blue coat with twill weave
Marke: Uvex™ 8872112
33.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mantel
- Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
- 245 g/m2 - Köpergewebe
- Reverskragen
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 1 aufgesetzte Brusttasche links
- 2 Seitentaschen
- Kurze Seitenschlitze, gerader Armabschluss, Rückenlänge ca. 96 cm
- Oeko-Tex Standard 100
- Größe: 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
- Pflege: Waschgang bei 60 °C, nicht chloren, bügeln: 2 Punkte, trocken reinigen: P, Trockner: I Punkt
Spezifikation
56/58 | |
Cotton, Polyester | |
Druckknöpfe | |
General Purpose Jacket |
Herren | |
Blau | |
Nein | |
245 g/m² |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Coat 8838-Blue 65%PE-35%CO > Größe:56/58
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur