Learn More
Uvex™ Mantel 414 Weiß 100 % Baumwolle
Das Material besteht aus 100 % Baumwolltwill; legerer, bequemer, modischer Mantel mit verdeckten Knöpfen
Marke: Uvex™ 8199616
27.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farbe: weiß
- Material: 100 % Baumwolle, 240 g/m², Gewebe aus Twill
- Lässig und bequem: Modischer Mantel mit verdeckten Knöpfen.
- Reverskragen
- Verdeckte Knöpfe
- 1 Brusttasche außen links
- 1 Brusttasche innen rechts
- 2 Seitentaschen mit diagonalem Zugang und hellgrauer Paspel
- 2 kurze Seitenschlitze
- Glatte Rückseite
- Gerade Ärmelnaht
- Oeko-Tex Standard 100
- Größen: 42 bis 64, 90 bis 110
- Pflegeanleitung: 60 °C waschbar, Chlorinatbügeln möglich: III Punkte, Trockenreinigung: P, Wäschetrockner: I Punkt
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Herren | |
Weiß | |
Tunnelized Elastic | |
Unsteril | |
Standard Length | |
240 g/m2 |
64/66 | |
Cotton | |
Tasten | |
Nein | |
None | |
4 | |
64/66 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Mantel 414 Weiß 100 % Baumwolle > Größe:64/66
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur