missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coagulation Factor X Antibody (268), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NBP2-43703
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot
Coagulation Factor X Monoclonal specifically detects Coagulation Factor X in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Coagulation Factor X | |
Monoclonal | |
1mg/mL | |
Western Blot 1:5000-1:20000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000 | |
coagulation factor X, EC 3.4.21, EC 3.4.21.6, factor Xa, FX, FXA, prothrombinase, Stuart factor, Stuart-Prower factor | |
Mouse | |
55 kDa | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
268 | |
Unconjugated | |
PBS with No Preservative | |
F10 | |
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Factor X. The exact sequence is proprietary. | |
Protein G purified | |
RUO | |
2159 | |
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Coagulation Factor X Antibody (268), Novus Biologicals™ > 0.1mL; Unlabeled
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur